Przejdź do
W1625
Waymouth MB 752/1 Medium
With L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Synonim(y):
Waymouth Medium, Waymouth′s medium
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 x 1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
494,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32035490
494,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
2-8°C
Application
For the cultivation of mouse L929 cells in a serum-free environment. Also used in whole organ culture, establishment of carcinoma cell lines from pleural effusions, and the growth of potentially tumorigenic cells prior to their assessment in vitro.
Preparation Note
Formulated to contain 14.0 grams of powder per liter of medium.
Supplement with 2.2 g/L sodium bicarbonate.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N1140K375324360C
description
With L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
description
With sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
With 2000 mg/L glucose, without calcium chloride and sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
description
Serum-Free Medium for CHO cells, Chemically Defined Animal-component free, without L-glutamine, without hypoxanthine, without sodium bicarbonate, without thymidine, dry powder, suitable for cell culture. Use 19.24 g/L. See information sheet, 24360C @ www.sigmaaldrich.com for hydration instructions
form
powder
form
liquid
form
powder
form
dry powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
mouse L929 cell cultue medium, carcinoma cell line establishment
NCTC 109 medium cell culture 500mL, NCTC 109 medium for mammalian cell lines, NCTC 109 tissue culture media Sigma-Aldrich, NCTC 109 medium 1L, NCTC 109 medium for laboratory cell growth, serum free NCTC 109 medium for mouse cells, L929 mouse cell culture medium NCTC 109, mouse L929 cell cultue medium, carcinoma cell line establishment, Sigma-Aldrich NCTC 109 medium, Sigma-Aldrich NCTC 109 medium catalog, NCTC 109 medium 100mL sterile, L929 cell line culture NCTC 109 medium, NCTC 109 medium with ʟ-glutamine supplement, NCTC 109 medium for cell culture, chemically defined NCTC 109 medium for mammalian cells
-
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10043-52-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)