Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
60 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3620,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3620,00 zł
biological source
rat
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
form
solution
mol wt
~110 kDa
UniProt accession no.
application(s)
cell analysis
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
rat ... Wee1(308937)
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description N-terminal GST-tagged, solution | description from rabbit, purified by affinity chromatography | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody | description targeting mouse Wee1 |
| biological source rat | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source - |
| Gene Information rat ... Wee1(308937) | Gene Information human ... WEE1(7465) | Gene Information human ... WEE1(7465) | Gene Information mouse ... WEE1(22390), Wee1(22390) |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant - | recombinant - | recombinant - |
| application(s) cell analysis | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| form solution | form - | form buffered aqueous glycerol solution | form lyophilized powder |
| mol wt ~110 kDa | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?