Przejdź do
WPB01041A
Whirl-Pak® Łyżeczki do pobierania próbek
sterile
Synonim(y):
narzędzie dozujące
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 each
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
133,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
24111500
133,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polystyrene
sterility
sterile
packaging
pkg of 100 ea
manufacturer/tradename
Whirl-Pak® B01041A
L
~18 cm
capacity
~15 mL
General description
Ta wysterylizowana łyżeczka jest idealna do stosowania z woreczkami Whirl-Pak®, gdzie wymagane są sterylne techniki pobierania próbek.
Features and Benefits
  • Jednorazowe użycie eliminuje ryzyko zanieczyszczenia
  • Łatwa w użyciu łyżeczka jest wykonana z wytrzymałego, trwałego polistyrenu.
  • Procedura użycia bez zanieczyszczeń polega na otwarciu torebki, wciśnięciu jednej łyżki, wyciągnięciu jej i ponownym zamknięciu torebki.
Legal Information
Whirl-pak is a registered trademark of The Aristotle Corporation
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
WPB01423WAWPB00736WAWPB01601
description
sterile
description
with Sterile Glove
description
532 mL capacity(18 oz)
description
capacity 500 mL (17 oz), W × L × thickness 15 cm × 23 cm × 0.076 mm
capacity
~15 mL
capacity
532 mL × 18 oz , 532 mL capacity(18 oz)
capacity
532 mL capacity(18 oz)
capacity
500 mL (17 oz)
manufacturer/tradename
Whirl-Pak® B01041A
manufacturer/tradename
Whirl-Pak® B01423WA
manufacturer/tradename
Whirl-Pak® B00736WA ( )
manufacturer/tradename
Whirl-Pak® B01601
material
polystyrene
material
-
material
-
material
clear linear low-density polyethylene (LLDPE)
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 500 ea
packaging
pkg of 900 ea (9 boxes of 100EA)
L
~18 cm
L
-
L
-
L
-
sterility
sterile
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile
sterility
sterile
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)