Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
material
clear linear low-density polyethylene (LLDPE)
sterility
sterile
feature
label plain white
packaging
pkg of 500 ea
manufacturer/tradename
Whirl-Pak® B01538
bag W × L × thickness
15 cm (6 in.) × 23 cm (9 in.) × 0.076 mm
capacity
24 oz (710 mL)
General description
Features and Benefits
- Zatwierdzone przez USDA i FDA
- Zatwierdzona przez USDA linia do napełniania zapewnia wydajne i dokładne przesyłanie próbek
- Sterylizacja po zakończeniu produkcji
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description capacity 24 oz (710 mL), bag W × L × thickness 15 cm (6 in.) × 23 cm (9 in.) × 0.076 mm | description 710 mL capacity(24 oz) | description 4080 mL capacity(138 oz) | description 118 mL capacity(4 oz) |
| capacity 24 oz (710 mL) | capacity 710 mL × 24 oz , 710 mL capacity(24 oz) | capacity 4080 mL capacity(138 oz), 4080 mL × 138 oz | capacity 118 mL × 4 oz , 118 mL capacity(4 oz) |
| material clear linear low-density polyethylene (LLDPE) | material - | material - | material - |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| feature label plain white | feature - | feature - | feature - |
| packaging pkg of 500 ea | packaging pkg of 500 ea | packaging pkg of 100 ea | packaging pkg of 500 ea |
| bag W × L × thickness 15 cm (6 in.) × 23 cm (9 in.) × 0.076 mm | bag W × L × thickness - | bag W × L × thickness - | bag W × L × thickness - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?