Przejdź do
X0750
Xanthosine dihydrate
≥99%, synthetic (organic), powder
Synonim(y):
9-β-D-Ribofuranosylxanthine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
936,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12N4O6 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
320.26
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
205-679-9
MDL number:
eCl@ss:
32119108
Assay:
≥99%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
936,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Xanthosine dihydrate, ≥99%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
SMILES string
O.O.OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3C(=O)NC(=O)Nc23
InChI
1S/C10H12N4O6.2H2O/c15-1-3-5(16)6(17)9(20-3)14-2-11-4-7(14)12-10(19)13-8(4)18;;/h2-3,5-6,9,15-17H,1H2,(H2,12,13,18,19);2*1H2/t3-,5-,6-,9-;;/m1../s1
InChI key
ZCCPXSQIUORWCO-LGVAUZIVSA-N
General description
Xanthosine comprises xanthine ring. It is derived from a purine metabolite and is a caffeine biosynthesis intermediate.
Application
Xanthosine dihydrate has been used as a test compound in one dimensional liquid chromatography analysis (1D-LC ).
Biochem/physiol Actions
Xanthosine plays a key role in purine metabolism. High levels of xanthosine excretion is observed in breast cancer.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CDS020790
description
≥99%
description
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
Quality Level
100
Quality Level
-
assay
≥99%
assay
-
form
powder
form
solid
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)