Przejdź do
X4002
Xanthine
≥99%, synthetic (organic), powder
Synonim(y):
2,6-Dihydroxypurine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
368,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
790,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2680,00 zł
2278,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.11
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
200-718-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8733
eCl@ss:
32119108
Assay:
≥99%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
1 M NaOH: 0.1 M, clear, colorless to light yellow
368,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Xanthine, BioUltra, ≥99%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99%
form
powder
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
solubility
1 M NaOH: 0.1 M, clear, colorless to light yellow
anion traces
sulfate (SO42-): <0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
O=C1NC(=O)c2nc[nH]c2N1
InChI
1S/C5H4N4O2/c10-4-2-3(7-1-6-2)8-5(11)9-4/h1H,(H3,6,7,8,9,10,11)
InChI key
LRFVTYWOQMYALW-UHFFFAOYSA-N
General description
Xanthine is a purine that can be produced in the purine metabolic pathway via different precursors:
  • Guanine deamination by guanine deaminase
  • Hypoxanthine conversion by xanthine oxidoreductase
Xanthine or its derivatives are naturally present in animal organs, yeast, potatoes, coffee beans, and tea.
Application
Xanthine has been used as a substrate for the determination of xanthine oxidase (XOD) inhibitory activity. It has also been used in the following systems:
  • yeast culture
  • human cell line culture
  • recombinant viruses cloned as bacterial artificial chromosomes in Escherichia coli
Biochem/physiol Actions
Xanthine and xanthine oxidase are used to generate superoxide radicals to measure the activity of superoxide dismutase.
Features and Benefits
  • Tested for trace metal content (fuller details in Properties section and on Specification Sheet)
  • Tested for trace sulfate content (fuller details in Properties section and on Specification Sheet)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
X0626X7375X3627
description
BioUltra, ≥99%
description
≥99.5% (HPLC), purified by recrystallization
description
≥99%
description
suitable for cell culture, ≥99%
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥99%
assay
≥99.5% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥99%
solubility
1 M NaOH: 0.1 M, clear, colorless to light yellow
solubility
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
NH4OH: freely soluble, NaOH: freely soluble, 1 M NaOH: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
cation traces
Al: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, Zn: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Na: ≤0.005%, Cu: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Pb: ≤0.001%, NH4+: ≤0.05%, Mg: ≤0.0005%
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Xanthine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)