Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1250,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2260,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1250,00 zł
Nazwa produktu
Amberlite™ XAD16N, 20-60 mesh
form
beads
Quality Segment
technique(s)
LPLC: suitable
surface area
800 m2/g
matrix
styrene-divinylbenzene
matrix active group
polymer
particle size
20-60 mesh, 560-710 μm
pore size
~0.55 mL/g pore volume, 200 Å mean pore size
separation technique
reversed phase
SMILES string
[n]1(c(ccc1)CN2CCOCC2)C
InChI
1S/C10H16N2O/c1-11-4-2-3-10(11)9-12-5-7-13-8-6-12/h2-4H,5-9H2,1H3
InChI key
ZPPCOAPTXYJLTG-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 20-60 mesh | description 20-60 mesh | description 20-60 mesh | description 20-60 mesh |
| matrix active group polymer | matrix active group polymer | matrix active group polymer | matrix active group polymer |
| matrix styrene-divinylbenzene | matrix styrene/divinylbenzene | matrix styrene-divinylbenzene | matrix acrylic |
| particle size 560-710 μm, 20-60 mesh | particle size 20-60 mesh, 350-600 μm | particle size 20-60 mesh | particle size 20-60 mesh, 560-710 μm |
| pore size 200 Å mean pore size, ~0.55 mL/g pore volume | pore size 300-400 Å mean pore size, 1.4 mL/g pore volume | pore size ~0.98 mL/g pore volume, 100 Å mean pore size | pore size 0.5 mL/g pore volume, 300-400 Å mean pore size |
| separation technique reversed phase | separation technique reversed phase | separation technique reversed phase | separation technique reversed phase |
| technique(s) LPLC: suitable | technique(s) LPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable, LPLC: suitable | technique(s) LPLC: suitable |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?