Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 753,00 zł |
100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3000,00 zł |
200 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3560,00 zł |
Informacje o tej pozycji
753,00 zł
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~65 kDa
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μL
enhanced validation
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentration
~1.5 mg/mL
technique(s)
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using HEK-293 cells co-transfected with human YAP1 and c-Abl, western blot: 0.5-1 μg/mL using HEK-293T cells co-transfected with human YAP1 and human c-Abl
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr357)
Gene Information
chicken ... YAP1(396171)
human ... YAP1(10413)
mouse ... Yap1(22601)
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Anti-phospho-YAP1 pTyr357 antibody is specific for human phospho-YAP1 pTyr357. The product may react with chicken and mouse phospho-YAP1 pTyr357. In immunoblotting, staining of the phospho-YAP1 (pTyr357) band is specifically inhibited by the immunizing peptide; but no inhibition is observed with the unmodified peptide.
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution | description clone PYP-76, purified from hybridoma cell culture | description affinity isolated antibody | description affinity isolated antibody |
| biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate - | conjugate unconjugated |
| mol wt antigen ~65 kDa | mol wt antigen ~65 kDa | mol wt 65 kDa | mol wt antigen 48 kDa |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?