Przejdź do
Z0876
trans-Zeatin
suitable for plant cell culture, BioReagent, ≥97%
Synonim(y):
6-(4-Hydroxy-3-methylbut-2-enylamino)purine, N6-(4-Hydroxy-3-methyl-2-buten-1-yl)adenine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
896,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3250,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6820,00 zł
5797,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13N5O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.24
UNSPSC Code:
10171502
NACRES:
NA.72
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
616241
896,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥97%
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
storage temp.
−20°C
SMILES string
C\C(CO)=C/CNc1ncnc2nc[nH]c12
InChI
1S/C10H13N5O/c1-7(4-16)2-3-11-9-8-10(13-5-12-8)15-6-14-9/h2,5-6,16H,3-4H2,1H3,(H2,11,12,13,14,15)/b7-2+
InChI key
UZKQTCBAMSWPJD-FARCUNLSSA-N
General description
trans-Zeatin contains a hydroxylated isoprenoid side chain.
Application
trans-Zeatin has been used:
  • as a media supplement for the isolation and culture of pretransitional and transitional embryos
  • as a culture media supplement for incubating alginate strip culture
  • as a growth regulator in modified basal Murashige and Skoog medium
Biochem/physiol Actions
trans-Zeatin is a plant cytokinin
Zeatin upon reduction forms zeatin O-glucoside, which is widely present in plants. It possesses transportation and storage functions, along with defence against zeatin oxidases.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z3541Z0375735558
description
suitable for plant cell culture, BioReagent, ≥97%
description
suitable for plant cell culture, BioReagent, ~95%
description
~95%
description
97%
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
assay
≥97%
assay
~95%
assay
~95%
assay
97%
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)