Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 645,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.14
UNSPSC Code:
41100000
eCl@ss:
32039090
Material:
polystyrene
Manufacturer/tradename:
Millipore PDMA04700
645,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
polystyrene
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Millipore PDMA04700
size
51 mm × 76 mm
color
clear
General description
PetriSlides provide a storage and examination container for 47 mm diameter test filters. Substitute for Petri Dishes. Holds filter securely in place. Transparent cover allows microscopic examination without removal. Rectangular base has rounded corners for mounting on microscope stage.
Legal Information
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description size 51 mm × 76 mm, polystyrene | description For microbial contamination analysis, Membrane filtration, pkg of (100 units) | description 47mm dish preloaded with adsorbent pads for microbial application using membrane filtration. | description plain, size 25 mm × 75 mm |
| manufacturer/tradename Millipore PDMA04700 | manufacturer/tradename Petrislides | manufacturer/tradename Petrislides | manufacturer/tradename - |
| material polystyrene | material cellulose membrane, clear device, polystyrene slide | material cellulose pad(s), polystyrene , clear device | material glass |
| size 51 mm × 76 mm | size - | size - | size 25 mm × 75 mm |
| color clear | color - | color - | color - |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility sterile | sterility - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?