Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 407,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121805
eCl@ss:
32049001
Volume measuring range:
2000 mL
Material:
polypropylene
Packaging:
pack of 1 ea
407,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
polypropylene
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F28461-2000
volume measuring range
2000 mL
General description
Autoclavable polypropylene with double scale and stable octagon base. The handle provides a safe, solid grip for more controlled pouring from these large-sized cylinders.
Legal Information
Holdfast is a trademark of Bel-Art Products, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description volume 2000 mL | description volume 1000 mL | description 40 of each size | description I.D. × H 9.5 mm × 11 mm |
| volume measuring range 2000 mL | volume measuring range 1000 mL | volume measuring range - | volume measuring range - |
| manufacturer/tradename Bel-Art F28461-2000 | manufacturer/tradename Bel-Art F28461-1000 | manufacturer/tradename Bel-Art H37847-0000 | manufacturer/tradename Bel-Art F37847-0300 |
| material polypropylene | material polypropylene | material - | material - |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging box of 3 bags | packaging pack of 50 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Scienceware® Holdfast™ graduated cylinders with handle
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?