Przejdź do
Z371017
Dialysis tubing closures
red, size 110 mm
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123102
eCl@ss:
34220503
Material:
red
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
red
technique(s)
dialysis: suitable
size
110 mm
General description
Clamping closures gently lock over dialysis tubing, providing a leakproof seal without knots. Can be used with cellulose ester, regenerated cellulose, and PVDF dialysis membranes. Made entirely of Nylon 66, closures have an operating temperature range of 0-90°C, and can be sterilized with ethylene oxide, γ-irradiation, ethanol, or formalin.
Different colors can be used to code samples. For best results, select a closure 4-10 mm wider than the flat width of the dialysis tubing.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z370975Z371009Z371025
description
red, size 110 mm
description
white, size 110 mm
description
red, size 70 mm
description
red, size 150 mm
material
red
material
white
material
red
material
red
size
110 mm
size
110 mm
size
70 mm
size
150 mm
technique(s)
dialysis: suitable
technique(s)
dialysis: suitable
technique(s)
dialysis: suitable
technique(s)
dialysis: suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dialysis tubing closures
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)