Przejdź do
Z600199
Hellma® absorption cuvettes, Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 700 μL
Synonim(y):
Micro Volume Absorption Cuvettes
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1680,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
SB.32
UNSPSC Code:
41121813
eCl@ss:
32150313
1680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
Suprasil® quartz
description
with 2 polished windows
manufacturer/tradename
Hellma 104.002B-QS
parameter
200-2,500 nm spectral range
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
chamber volume
700 μL
pathlength
10 mm
detection method
photometric
General description
with PTFE lid, black side walls and base
Packaging
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Legal Information
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z600822Z802492Z600806
description
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 700 μL
description
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 400 μL
description
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 500 μL
description
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 400 μL
manufacturer/tradename
Hellma 104.002B-QS
manufacturer/tradename
Hellma 115-QS
manufacturer/tradename
Hellma 108.002B-QS
manufacturer/tradename
Hellma 115B-QS
material
Suprasil® quartz
material
Suprasil® quartz
material
Suprasil® quartz
material
Suprasil® quartz
parameter
200-2,500 nm spectral range
parameter
200-2,500 nm spectral range
parameter
200-2500 nm spectral range
parameter
200-2,500 nm spectral range
pathlength
10 mm
pathlength
10 mm
pathlength
10 mm
pathlength
10 mm
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
H × W × D
40 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
H × W × D
40 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
technique(s)
-
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)