Przejdź do
Z600318
Hellma® absorption cuvettes, ultra Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 160 μL
Synonim(y):
Hellma Micro Absorption Cuvettes
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2310,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
SB.32
UNSPSC Code:
41121813
eCl@ss:
32160703
2310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
Suprasil® quartz
description
2 windows
manufacturer/tradename
Hellma 105.200-QS
parameter
200-2,500 nm spectral range
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
aperture center H
15 mm , aperture
chamber volume
160 μL
pathlength
10 mm
detection method
photometric
General description
With PTFE stopper, 2 polished windows
with PE stopper, aperture 8mm × 2mm rectangular
Packaging
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Legal Information
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z600334Z600377Z600350
description
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 160 μL
description
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 160 μL
description
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 100 μL
description
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 100 μL
material
Suprasil® quartz
material
Suprasil® quartz
material
Suprasil® quartz
material
Suprasil® quartz
manufacturer/tradename
Hellma 105.200-QS
manufacturer/tradename
Hellma 105.200-QS
manufacturer/tradename
Hellma 105.201-QS
manufacturer/tradename
Hellma 105.201-QS
parameter
200-2,500 nm spectral range
parameter
200-2,500 nm spectral range
parameter
-
parameter
-
description
2 windows
description
2 windows
description
2 windows
description
2 windows
pathlength
10 mm
pathlength
10 mm
pathlength
10 mm
pathlength
10 mm
chamber volume
160 μL
chamber volume
-
chamber volume
-
chamber volume
-
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)