Przejdź do
Z600784
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, semi Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 1,400 μL
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1290,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
SB.32
UNSPSC Code:
41121813
1290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
Suprasil® quartz
description
2 polished windows
manufacturer/tradename
Hellma 114-QS
parameter
200-2,500 nm spectral range
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
H × W × D
46 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
chamber volume
1,400 μL
pathlength
10 mm
detection method
photometric
General description
with PTFE stopper
Packaging
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Legal Information
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z600733Z801178Z600237
description
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 1,400 μL
description
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 1,400 μL
description
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 50 mm, chamber volume 7000 μL
description
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 1,400 μL
material
Suprasil® quartz
material
Suprasil® quartz
material
Suprasil® quartz
material
Suprasil® quartz
manufacturer/tradename
Hellma 114-QS
manufacturer/tradename
Hellma 114B-QS
manufacturer/tradename
Hellma 104-QS
manufacturer/tradename
Hellma 104B-QS
description
2 polished windows
description
2 polished windows
description
2 polished windows
description
2 polished windows
parameter
200-2,500 nm spectral range
parameter
200-2,500 nm spectral range
parameter
200-2500 nm spectral range
parameter
200-2,500 nm spectral range
pathlength
10 mm
pathlength
10 mm
pathlength
50 mm
pathlength
10 mm
H × W × D
46 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
H × W × D
46 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 52.5 mm
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)