Przejdź do
Z720437
Nalgene® probówek wirówkowych typu Oak Ridge 3148
nominal capacity 35 mL
Synonim(y):
Probówka wirówkowa Nalgene, plastikowa rurka wirówkowa
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121703
eCl@ss:
32040302
Material:
cap (linerless closures), conical bottom tube, polypropylene , transparent tube
Packaging:
pack of 10, case of 50
Feature:
RCF 50,000 × g
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
cap (linerless closures), conical bottom tube, polypropylene , transparent tube
feature
RCF 50,000 × g
packaging
pack of 10, case of 50
manufacturer/tradename
Nalgene 3148-0050
nominal capacity
35 mL
General description
Stożkowe polipropylenowe probówki wirówkowe Oak Ridge z podziałką "Nalgene" pozwalają użytkownikom na wiele zastosowań. Probówki te skutecznie łączą doskonałą zdolność separacji i granulowania probówek stożkowych z zaawansowaną zdolnością uszczelniania probówek Oak Ridge. Można je stosować w wirówkach chłodzonych i niechłodzonych.
Features and Benefits
  • Sitodrukowa podziałka od 5 do 35 ml co 1 ml.
  • Przezroczyste probówki z kopolimeru polipropylenu zapewniają doskonałą odporność na chemikalia.
  • Biohazard/Graduated.
  • Stożkowe dno zapewnia lepsze granulowanie i separację.
  • Odporność na siły do 50 000 xg w warunkach chłodniczych i nie-chłodniczych.
  • Szczelna konstrukcja.
  • Możliwość wielokrotnego autoklawowania.
Other Notes
Rurki muszą być wypełnione w co najmniej 80%, aby zapewnić prawidłowe działanie.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T1918T1418T3418
description
nominal capacity 35 mL
description
nominal capacity 50 mL
description
nominal capacity 50 mL
description
nominal capacity 50 mL
manufacturer/tradename
Nalgene 3148-0050
manufacturer/tradename
Nalgene® 3118-0050
manufacturer/tradename
Nalgene® 3119-0050
manufacturer/tradename
Nalgene® 3138-0050
material
polypropylene , transparent tube, cap (linerless closures), conical bottom tube
material
screw top cap, transparent polycarbonate , polypropylene screw closure, round bottom tube
material
polypropylene screw closure, screw top cap (Linerless), polypropylene copolymer , round bottom tube
material
round bottom tube, cap (PP sealing cap), transparent polycarbonate
packaging
case of 50, pack of 10
packaging
pack of 10
packaging
pack of 10 ea
packaging
pack of 10 ea
feature
RCF 50,000 × g
feature
RCF 50,000 × g
feature
RCF 100,605 × g
feature
RCF 50,000 × g
nominal capacity
35 mL
nominal capacity
50 mL
nominal capacity
50 mL
nominal capacity
50 mL
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)