Przejdź do
Z720445
Nalgene® graduated cylinders
volume 2000 mL, accuracy: 12.0 mL, polymethylpentene
Synonim(y):
PMP cylinder, graduated PMP cylinder, Nalgene 3663-2000, measuring cylinder, measuring flask
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
590,00 zł
4 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2360,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121805
eCl@ss:
32049001
Volume measuring range:
2000 mL, accuracy: 12.0 mL
Material:
polymethylpentene
Feature:
subdivision 20.0 mL
Packaging:
pack of 1 ea, case of 4 ea
590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polymethylpentene
feature
subdivision 20.0 mL
packaging
pack of 1 ea, case of 4 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 3663-2000
volume measuring range
2000 mL, accuracy: 12.0 mL
color
transparent
General description
Non-wetting, they deliver all they contain (calibrated TC/TD at 20°C). Meet Class B accuracy requirements of ASTM E1272 "Cylinder, Graduated, Laboratory, Glass" and all requirements of ISO Standard 6706 "Plastic Laboratory Ware-Graduated Measuring Cylinders". No meniscus to confuse readings. Blue, molded, PP base resists tipping. Molded-in graduations with additional major graduation lines on the back of cylinder for easier, more accurate fluid level readings. Generous pour spout. Can be autoclaved, but accuracy will be affected.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z131067Z720453Z131040
description
volume 2000 mL, accuracy: 12.0 mL, polymethylpentene
description
volume 1000 mL, accuracy: 5.0 mL, polymethylpentene
description
volume 4000 mL, accuracy: 29.0 mL, polymethylpentene
description
volume 100 mL, accuracy: 0.6 mL, polymethylpentene
manufacturer/tradename
Nalgene 3663-2000
manufacturer/tradename
Nalgene 3663-1000
manufacturer/tradename
Nalgene 3663-4000
manufacturer/tradename
Nalgene 3663-0100
feature
subdivision 20.0 mL
feature
subdivision 10.0 mL
feature
subdivision 50.0 mL
feature
subdivision 1.0 mL
volume measuring range
2000 mL, accuracy: 12.0 mL
volume measuring range
1000 mL, accuracy: 5.0 mL
volume measuring range
4000 mL, accuracy: 29.0 mL
volume measuring range
100 mL, accuracy: 0.6 mL
material
polymethylpentene
material
polymethylpentene
material
polymethylpentene
material
polymethylpentene
packaging
pack of 1 ea, case of 4 ea
packaging
pack of 1 ea, case of 6 ea
packaging
pack of 2 ea
packaging
case of 12 ea, pack of 1 ea
color
transparent
color
transparent
color
transparent
color
transparent
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nalgene® graduated cylinders
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)