Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 488,00 zł 414,80 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41161502
eCl@ss:
32150313
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 1, case of 2
414,80 zł
Cena katalogowa488,00 złZaoszczędź 15%Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócsterility
non-sterile
packaging
pack of 1, case of 2
manufacturer/tradename
Nunc 173250
Other Notes
Cell Factory accessories for filling and emptying the cell factories with media
Legal Information
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description PTFE connector with O-ring, non-sterile, 2/cs | description cover cap, sterile, 40/cs | description Airvent filter, sterile, case of 10 | description funnel, sterile, 6/cs |
| sterility non-sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| manufacturer/tradename Nunc 173250 | manufacturer/tradename Nunc 170615 | manufacturer/tradename Nunc 179553 | manufacturer/tradename Nunc 140050 |
| packaging case of 2, pack of 1 | packaging pack of 2, case of 40 | packaging case of 10 | packaging pack of 1, case of 6 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nunc® Cell Factory accessories
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?