Przejdź do
Z744827
Serological Pipets
capacity 1 mL, graduation, 0.1 graduation interval, tip bore 0.2  in.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
12 each
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
283,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121511
Capacity:
0.01 mL , 1 mL
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pkg of 12 ea
Feature:
class A, graduation 0.1 graduation interval
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific 2011A-1-C
Material:
borosilicate glass
283,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
borosilicate glass
sterility
non-sterile
feature
class A, graduation 0.1 graduation interval
packaging
pkg of 12 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 2011A-1-C
technique(s)
cell culture: suitable
L
14.2  in.
capacity
0.01 mL , 1 mL
tip bore
0.2  in.
color
yellow
General description
The Serological Pipet delivers and blows out. It meets ASTM E-1044 Style 1, Class A Specifications.
Features and Benefits
  • Capcity: 1.0 mL
  • Tolerance: ± 0.01 mL
  • Graduation Interval: 0.01 mL
  • Approx. O.D. x Height: 7 x 360 mm
  • Color Code: Yellow
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z744828Z744826Z744829
description
capacity 1 mL, graduation, 0.1 graduation interval, tip bore 0.2  in.
description
capacity 10 mL, graduation, 0.1 graduation interval, tip bore 0.4  in.
description
capacity 0.1 mL, graduation, 0.1 graduation interval, tip bore 0.2  in.
description
capacity 2 mL, graduation, 0.1 graduation interval, tip bore 0.3  in.
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 2011A-1-C
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 2011A-10
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 2011A-01-C
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 2011A-2-D
feature
graduation 0.1 graduation interval, class A
feature
class A, graduation 0.1 graduation interval
feature
class A, graduation 0.1 graduation interval
feature
class A, graduation 0.1 graduation interval
capacity
0.01 mL
capacity
0.03 mL , 10 mL
capacity
0.1 mL , 0.0025 mL
capacity
0.01 mL , 2 mL
packaging
pkg of 12 ea
packaging
pkg of 12 ea
packaging
pkg of 12 ea
packaging
pkg of 12 ea
L
14.2  in.
L
14.6  in.
L
11.8  in.
L
14.2  in.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Serological Pipets
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)