Przejdź do
Z763500
MAGic Clamp™ magnetic clamp
holds 250 mL Erlenmeyer flasks (max. 8)
Synonim(y):
flask clamps, magnetic clamps
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.77
UNSPSC Code:
41122413
eCl@ss:
32060690
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific H1000-MR-250
General description
The unique magnetic attachment method is widely recognized as the easiest way to instantly change between flask clamps of different sizes.
Legal Information
MAGic Clamp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z763527Z763519Z763489
description
holds 250 mL Erlenmeyer flasks (max. 8)
description
holds 1000 mL Erlenmeyer flasks (max. 9)
description
holds 500 mL Erlenmeyer flasks (max. 5)
description
holds 50 mL Erlenmeyer flasks (max. 20)
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific H1000-MR-250
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific H1000-MR-1000
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific H1000-MR-500
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific H1000-MR-50
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MAGic Clamp™ magnetic clamp
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)