Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.77
UNSPSC Code:
41103811
eCl@ss:
32150313
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmanufacturer/tradename
Benchmark Scientific H1010-P-MP
L × W
14 in. × 12 in.
General description
Platforma do przechowywania 6 standardowych mikropłytek w wytrząsarce Incu-Shaker Mini.
Legal Information
Incu-Shaker is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description holds 6 standard micro plates (max. 1) | description holds 4 standard micro plates (max. 1) | description L × W 14 in. × 12 in. | description for 12 x 125 mL Erlenmeyer flasks |
| manufacturer/tradename Benchmark Scientific H1010-P-MP | manufacturer/tradename Benchmark Scientific H1000-P-MP | manufacturer/tradename Benchmark Scientific H1010-P-SP | manufacturer/tradename Benchmark Scientific H1000-P-125 |
| L × W 14 in. × 12 in. | L × W 14 in. × 12 in. | L × W 14 in. × 12 in. | L × W - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?