Przejdź do
ZRB1815
Przeciwciało anty-Emerin, klon 1C22 ZooMAb® Królik monoklonalny
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
enhanced validation
Ulepszona walidacja
Synonim(y):
EDMD, EMD
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1000,00 zł
4 x 25 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2060,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1C22, recombinant monoclonal
Application:
ICC, IHC, WB, affinity binding assay
Citations:
-
1000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
recombinant
expressed in HEK 293 cells
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
1C22, recombinant monoclonal
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
product line
ZooMAb® learn more
form
lyophilized
mol wt
calculated mol wt 28.99 kDa, observed mol wt ~36 kDa
purified by
using Protein A
species reactivity
human, rat, mouse
packaging
antibody small pack of 25
enhanced validation
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Sustainability features
technique(s)
affinity binding assay: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
epitope sequence
N-terminal half
Protein ID accession no.
UniProt accession no.
greener alternative category
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... EMD(2010)
General description
Emeryna (UniProt: P50402; znana również jako EMD) jest kodowana przez gen EMD (znany również jako EDMD, STA) (Gene ID: 2010) u człowieka. Emeryna jest jednoprzebiegowym, bogatym w serynę białkiem wewnętrznej błony jądrowej (INM) z pojedynczą domeną transbłonową (aa 223-243). Jej ekspresję obserwuje się w mięśniach szkieletowych, sercu, okrężnicy, jądrach, jajnikach i trzustce. Pośredniczy w zakotwiczeniu błony w cytoszkielecie. Doniesiono, że swobodnie dyfunduje przez kompleks porów jądrowych (NPC) i jest wzbogacony w INM ze względu na powinowactwo do lamin A. Jego selektywny obrót za pośrednictwem transportu pęcherzykowego jest wzmacniany przez stres ER i jest szybko usuwany z INM przez mechanizm, który wymaga jego domeny LEM (aa 1-45). Może ulegać zarówno degradacji zależnej od proteasomów, jak i zależnej od lizosomów. Niesfałdowane i normalnie sfałdowane warianty emeryny są selektywnie eksportowane z INM i ER podczas ostrego stresu ER przez transport pęcherzykowy przez szlak wydzielniczy i dostarczane do lizosomu. Emeryna jest pokazana jako
Przeciwciała ZooMAb® stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało ZooMAb® jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała ZooMAb® są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
This product aligns with one or more of the 12 Principles of Green Chemistry.This antibody is Preservative-free, produced without the harm or sacrifice of animals and exceptionally stable to allow for ambient shipping and storage if needed and thus aligns with "Waste Prevention", "Designing Safer Chemicals" and "Design for Energy Efficiency". Click here for more information.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 24 aminokwasom z N-końcowej połowy ludzkiej Emeryny.
Application
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek PC12.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło Emerin w lizacie komórek PC12.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło Emerin w lizatach komórek C2C12 i A431.
Test wiązania powinowactwa: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd Emerin z KD wynoszącym 1,0 x 10-12 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło Emerin w komórkach A431.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło Emerin w skrawkach ludzkiego jajowodu i ludzkiej tkanki tarczycy.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Biochem/physiol Actions
Klon 1C22 jest rekombinowanym króliczym przeciwciałem monoklonalnym ZooMAb®, które specyficznie wykrywa Emerin. Celuje w epitop w obrębie 24 aminokwasów od N-końcowej połowy.
Physical form
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Preparation Note
Odtworzyć liofilizowany osad przeciwciała za pomocą 25 μl ultraczystej wody lub soli fizjologicznej buforowanej fosforanem (PBS). Zapoznaj się z naszym protokołem rekonstytucji i szczegółowymi wskazówkami dotyczącymi aplikacji w zakresie sugerowanych rozcieńczeń początkowych i rodzaju próbki.
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Legal Information
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ZRB2481ZRB1263ZRB1812
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
human
species reactivity
human
Gene Information
human ... EMD(2010)
Gene Information
human ... ACTA2(59)
Gene Information
-
Gene Information
human ... RARG(5916)
clone
1C22, recombinant monoclonal
clone
1C22, recombinant monoclonal
clone
1C22, recombinant monoclonal
clone
1C22, recombinant monoclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)