Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1000,00 zł |
4 x 25 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2060,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1000,00 zł
biological source
rabbit
Quality Segment
recombinant
expressed in HEK 293 cells
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
1E18, recombinant monoclonal
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
product line
ZooMAb® learn more
form
lyophilized
mol wt
calculated mol wt 44.5 kDa, observed mol wt ~54 kDa
purified by
using Protein A
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25
enhanced validation
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Sustainability features
technique(s)
affinity binding assay: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
epitope sequence
C-terminal half
Protein ID accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... HRH4(59340)
General description
Immunogen
Application
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek K562.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło receptor histaminowy 4 w lizacie komórek K562.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło rekombinowany fragment znakowany GST odpowiadający trzeciej domenie cytoplazmatycznej ludzkiego receptora histaminowego 4.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100-1,000 z reprezentatywnej partii wykryło receptor histaminowy 4 w wycinkach tkanek ludzkich migdałków i ludzkich zwojów korzeni grzbietowych.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło receptor histaminowy 4 w komórkach K562.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd receptora histaminowego 4 z KD wynoszącym 1,6 x 10-8 w teście wiązania powinowactwa.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in HEK 293 cells | description Chemicon®, from rabbit | description affinity isolated antibody | description recombinant, expressed in HEK 293 cells |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| antibody form purified antibody | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified antibody |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity mouse, human |
| Gene Information human ... HRH4(59340) | Gene Information human ... HRH4(59340) | Gene Information human ... HRH4(59340) | Gene Information human ... RTN4R(65078) |
| clone 1E18, recombinant monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone 1E18, recombinant monoclonal |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?