Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1000,00 zł |
4 x 25 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2060,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1000,00 zł
Quality Segment
biological source
rabbit
recombinant
expressed in HEK 293 cells
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
1D10, recombinant monoclonal
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
product line
ZooMAb® learn more
form
lyophilized
mol wt
calculated mol wt 591.41 kDa, observed mol wt ~600 kDa
purified by
using Protein A
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25
enhanced validation
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Sustainability features
technique(s)
affinity binding assay: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
epitope sequence
N-terminal half
Protein ID accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... RNF213(57674)
General description
Immunogen
Application
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek A549.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło RNF213 w lizacie komórek A549.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło RNF213 w lizatach z ludzkich komórek śródbłonka żyły pępowinowej (HUVEC) i komórek A431.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło RNF213 w komórkach A549.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd RNF213 z KD wynoszącym 3,3 x 10-8 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło RNF213 w ludzkiej korze mózgowej i ludzkich skrawkach tkanki okrężnicy.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in HEK 293 cells | description from rabbit | description recombinant, expressed in HEK 293 cells | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| clone 1D10, recombinant monoclonal | clone polyclonal | clone 1D13, recombinant monoclonal | clone polyclonal |
| Gene Information human ... RNF213(57674) | Gene Information human ... RNF213(57674) | Gene Information human ... ALK(238) | Gene Information human ... RNF213(57674) |
| antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| species reactivity human | species reactivity human, mouse | species reactivity mouse, human | species reactivity human |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?