Przejdź do
08368
2-Methylbutyryl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
Synonim(y):
(2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-(2-methyl-1-oxobutoxy)-1-propanaminium inner salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
325,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12D3H20NO4
Masa cząsteczkowa:
248.33
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
325,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D -20.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
extent of labeling
≥99%
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[N+](C[C@H](OC(C(CC)C)=O)CC([O-])=O)(C)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H23NO4/c1-6-9(2)12(16)17-10(7-11(14)15)8-13(3,4)5/h9-10H,6-8H2,1-5H3/t9?,10-/m1/s1/i3D3
InChI key
IHCPDBBYTYJYIL-AAJISCPNSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
530997930108459
description
analytical standard
description
analytical standard
description
analytical standard
description
analytical standard
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
optical activity
[α]/D -20.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
optical activity
[α]/D -20±2°, c = 0.1 in H2O
optical activity
-
optical activity
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)