Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 326,00 zł |
Informacje o tej pozycji
326,00 zł
form
solid
Quality Segment
packaging
pkg of 100 g
parameter
100 °C max. temp.
moisture
~49%
technique(s)
LPLC: suitable
matrix
styrene-divinylbenzene (highly porous)
particle size
16-50 mesh
operating pH
0-9
capacity
1.5 meq/mL by wetted bed volume, 3.0 meq/g by dry weight
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description pkg of 1 kg | description pkg of 1000 g | description pkg of 100 g |
| particle size 16-50 mesh | particle size 16-50 mesh | particle size 16-45 mesh | particle size 25-50 mesh |
| matrix styrene-divinylbenzene (highly porous) | matrix styrene-divinylbenzene (highly porous) | matrix crosslinked polystyrene (highly porous) | matrix polymethacrylate |
| parameter 100 °C max. temp. | parameter 100 °C max. temp. | parameter 80 °C H+ form max. temp., 120 °C Na+ form max. temp. | parameter - |
| operating pH 0-9 | operating pH 0-9 | operating pH 4-10 | operating pH - |
| technique(s) LPLC: suitable | technique(s) LPLC: suitable | technique(s) LPLC: suitable | technique(s) LPLC: suitable, AAS: suitable |
| form solid | form beads | form beads | form solid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diaion® WA30 free base
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?