Przejdź do
20522
General Purpose Copper Tubing
tubing L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/4 in. (6.35 mm) × 0.190 in. (4.83 mm)
Synonim(y):
TUBING,COPPER,1/4,50FT
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
422,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115720
NACRES:
SB.54
eCl@ss:
32035301
422,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
copper
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
tubing L × O.D. × I.D.
50 ft × 1/4 in. (6.35 mm) × 0.190 in. (4.83 mm)
General description
Cleaned to ASTM B-280 specifications.
Carrier gas and transfer lines used are made up of copper tubing. GC copper columns are constructed from copper tubing. The tubing is generally 1/8 inch to 1/4 inch in diameter and 1 or 2 meters long which may be filled with tiny polymeric spheres coated with same kind of stationary phase.
Application
Copper tubing may be used in construction of esterification apparatus. Copper tubing may be crimped around the metal tubing with the ends of the cryotrap to enhance electrical connection.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
20520U2048820489
description
tubing L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/4 in. (6.35 mm) × 0.190 in. (4.83 mm)
description
tubing L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.065 in. (1.65 mm)
description
tubing L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.065 in. (1.65 mm)
description
tubing L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/4 in. (6.35 mm) × 0.190 in. (4.83 mm)
material
copper
material
copper
material
copper tubing (GC plumbing quality)
material
copper tubing (GC plumbing quality)
tubing L × O.D. × I.D.
50 ft × 1/4 in. (6.35 mm) × 0.190 in. (4.83 mm)
tubing L × O.D. × I.D.
50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.065 in. (1.65 mm)
tubing L × O.D. × I.D.
50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.065 in. (1.65 mm)
tubing L × O.D. × I.D.
50 ft × 1/4 in. (6.35 mm) × 0.190 in. (4.83 mm)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under General Purpose Copper Tubing
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)