Przejdź do
20596
ORBO™ Obcinak do rur
for ORBO tube cutting
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
598,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12190000
NACRES:
NB.21
598,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
ORBO™
packaging
pkg of 1 ea
technique(s)
active air sampling: suitable
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Legal Information
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
208112057520033
description
for ORBO tube cutting
description
with cassettes: no, filter O.D. 37 mm, pkg of 25 ea
description
-
description
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 50 ea
technique(s)
active air sampling: suitable
technique(s)
active air sampling: suitable
technique(s)
active air sampling: suitable
technique(s)
active air sampling: suitable
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 25 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 50 ea
product line
ORBO™
product line
ORBO™
product line
-
product line
ORBO™
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)