Przejdź do
22011-U
SWAGELOK® Nut
SWAGELOK® 202-1, brass, 1/8 in. SWAGELOK
Synonim(y):
Swagelok® 202-1,BRASS NUTS 1/8" PK20
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
203,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
SB.54
UNSPSC Code:
41112500
203,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
brass
packaging
pkg of 20 ea
manufacturer/tradename
SWAGELOK® 202-1
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
fitting
1/8 in. SWAGELOK
General description
Swage type fittings are one of the most popular connectors which are available in metal and plastic forms; they are very useful for connecting similar or dissimilar materials, like metal to glass or metal to plastic. The general swage tubing coupler has four parts namely the body, into which the tube is placed, two ferrules that is front ferrule and back ferrule and lastly a packing nut.
Application
Swagelok® nut, front and back Ferrule Set maybe used for sampler construction from a single capillary gas chromatographic column, for collection of semi-volatile organic compounds through a diffusion denuder.
Legal Information
SWAGELOK is a registered trademark of Swagelok Company
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Swagelok® Nut
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)