Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 273,00 zł |
Informacje o tej pozycji
273,00 zł
material
brass
packaging
pkg of 10 ea
manufacturer/tradename
SWAGELOK® 200-S
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
fitting
1/8 in. SWAGELOK
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description SWAGELOK® 200-S, brass, 1/8 in. SWAGELOK | description SWAGELOK® 100-S, brass, 1/16 in. SWAGELOK | description SWAGELOK® 400-S, brass, 1/4 in. SWAGELOK | description SWAGELOK® 400-S, stainless steel, 1/4 in. SWAGELOK |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable using :Suitable | technique(s) - | technique(s) gas chromatography (GC): suitable using :Suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable using :Suitable |
| material brass | material brass | material brass | material stainless steel |
| fitting 1/8 in. SWAGELOK | fitting 1/16 in. SWAGELOK | fitting 1/4 in. SWAGELOK | fitting 1/4 in. SWAGELOK |
| packaging pkg of 10 ea | packaging pkg of 10 ea | packaging pkg of 10 ea | packaging pkg of 5 ea |
| manufacturer/tradename SWAGELOK® 200-S | manufacturer/tradename SWAGELOK® 100-S | manufacturer/tradename SWAGELOK® 400-S | manufacturer/tradename SWAGELOK® 400-S |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Swagelok® Nut, Front and Back Ferrule Set
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?