Przejdź do
22015
SWAGELOK® Union
SWAGELOK® 200-6, brass, 1/8 in.
Synonim(y):
Swagelok® 200-6,BRASS UNION 1/8" PK2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
111,00 zł
83,25 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115717
NACRES:
SB.54
eCl@ss:
27150601
83,25 zł
Cena katalogowa111,00 złZaoszczędź 25%
Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
brass
packaging
pkg of 2 ea
manufacturer/tradename
SWAGELOK® 200-6
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
fitting
1/8 in.
General description
Nut and ferrules included.
Swage type fittings are one of the most popular connectors which are available in metal and plastic forms; they are very useful for connecting similar or dissimilar materials, like metal to glass or metal to plastic.
Application
Brass Swagelok® union maybe used in determination of n-butylated trialkyllead compounds by gas chromatography with microwave plasma emission detection.
Legal Information
SWAGELOK is a registered trademark of Swagelok Company
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
220412200422005
SWAGELOK® Union SWAGELOK® 200-6, brass, 1/8 in.
22015
SWAGELOK® Union
SWAGELOK® Union SWAGELOK® 200-6, stainless steel, 1/8 in., for connecting 1/8 to 1/8 in.
22041
SWAGELOK® Union
SWAGELOK® Union SWAGELOK® 400-6, brass, 1/4 in.
22004
SWAGELOK® Union
description
SWAGELOK® 200-6, brass, 1/8 in.
description
SWAGELOK® 200-6, stainless steel, 1/8 in., for connecting 1/8 to 1/8 in.
description
SWAGELOK® 400-6, brass, 1/4 in.
description
SWAGELOK® 400-6-2, brass, 1/4 in. SWAGELOK
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
packaging
pkg of 2 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 2 ea
packaging
pkg of 2 ea
fitting
1/8 in.
fitting
1/8 in.
fitting
1/4 in.
fitting
1/8 in. SWAGELOK, 1/4 in. SWAGELOK
manufacturer/tradename
SWAGELOK® 200-6
manufacturer/tradename
SWAGELOK® 200-6
manufacturer/tradename
SWAGELOK® 400-6
manufacturer/tradename
SWAGELOK® 400-6-2
material
brass
material
stainless steel
material
brass
material
brass
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Swagelok® Union
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)