Przejdź do
22992
Oxiclear™ Disposable Oxygen/Moisture Trap
1/8 in. fitting
Synonim(y):
DISPOSABLE PURIFIER 1/8 EA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1570,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
SB.54
1570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
fitting
1/8 in. fitting
General description
Reduces oxygen to less than 1 ppm when the incoming level is below 10 ppm. Also removes some moisture, and organic contaminants.
Dimensions:
  • Oxiclear: 7 1/2 in. (19.0 cm) long x 1 7/8 in. (48 mm) diameter
Legal Information
Oxiclear is a trademark of Labclear
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
22993Z18624422449
description
1/8 in. fitting
description
1/4 in. fitting
description
L × diam. 5 1/2 in. × 2 in.
description
volume 120 cc, 1/8 in. fitting
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
fitting
1/8 in. fitting
fitting
1/4 in. fitting
fitting
-
fitting
1/8 in. fitting
Still not finding the right product?
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)