Przejdź do
25307
Non-Polar Fused Silica Tubing
L × I.D. 1 m × 0.53 mm
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
3 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
415,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115710
NACRES:
SB.54
415,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
fused silica tubing
Quality Segment
composition
methyl (deactivated)
packaging
pkg of 3 ea
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × I.D.
1 m × 0.53 mm
General description
Deactivated non-polar fused silica tubing can be used as transfer lines, guard columns, or retention gaps, or to make your own columns. It is ideal for use with injection solvents such as alkanes, carbon disulfide, and ethers.
Other Notes
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
257442572325756
description
L × I.D. 1 m × 0.53 mm
description
L × I.D. 5.0 m × 0.53 mm
description
L × I.D. 3.0 m × 0.32 mm
description
L × I.D. 15 m × 0.25 mm
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
material
fused silica tubing
material
fused silica tubing
material
fused silica tubing
material
fused silica tubing
L × I.D.
1 m × 0.53 mm
L × I.D.
5.0 m × 0.53 mm
L × I.D.
3.0 m × 0.32 mm
L × I.D.
15 m × 0.25 mm
packaging
pkg of 3 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
composition
methyl (deactivated)
composition
methyl (deactivated)
composition
methyl (deactivated)
composition
methyl (deactivated)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Non-Polar Fused Silica Tubing
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)