Przejdź do
41226
Flavanone
analytical standard
Synonim(y):
2,3-Dihydroflavone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
269,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H12O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.25
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
eCl@ss:
25140904
269,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.5% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mp
76-78 °C (lit.)
SMILES string
O=C1CC(Oc2ccccc12)c3ccccc3
InChI
1S/C15H12O2/c16-13-10-15(11-6-2-1-3-7-11)17-14-9-5-4-8-12(13)14/h1-9,15H,10H2
InChI key
ZONYXWQDUYMKFB-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
419796PHL83544
Flavanone analytical standard
Supelco
41226
Flavanone
description
analytical standard
description
99%
description
phyproof® Reference Substance
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
grade
analytical standard
grade
-
grade
primary reference standard
assay
≥97.5% (HPLC)
assay
99%
assay
≥95.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
mp
76-78 °C (lit.)
mp
220-222 °C (dec.) (lit.)
mp
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)