Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 685,00 zł |
Informacje o tej pozycji
685,00 zł
material
PTFE/silicone (blue silicone), aluminum seal (open center)
packaging
pkg of 100 ea
manufacturer/tradename
Chromacol 20-AC-ST3
O.D.
20 mm
diam. × thickness
20 mm × 2.9 mm
fitting
thread for 20 mm
application(s)
general analytical
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description aluminum seal (open center), diam. × thickness 20 mm × 2.9 mm, PTFE/silicone (blue silicone), Chromacol 20-AC-ST3, pkg of 100 ea | description silver aluminum seal, open center, diam. × total thickness × PTFE thickness 20 mm × 3.2 mm × 2 mil, white PTFE/silicone, pkg of 100 ea | description silver aluminum seal, seal diam. 20 mm, open center, white PTFE/silicone septum, pkg of 100 ea | description silver aluminum seal (open center), seal diam. 13 mm, PTFE/silicone septum, pkg of 100 ea |
| fitting thread for 20 mm | fitting thread for 20 mm | fitting - | fitting thread for 13 |
| O.D. 20 mm | O.D. 20 mm | O.D. - | O.D. - |
| material aluminum seal (open center), PTFE/silicone (blue silicone) | material silver aluminum seal, white PTFE/silicone | material silver aluminum seal, white PTFE/silicone septum | material PTFE/silicone septum, silver aluminum seal (open center) |
| manufacturer/tradename Chromacol 20-AC-ST3 | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| packaging pkg of 100 ea | packaging pkg of 100 ea | packaging pkg of 100 ea | packaging pkg of 100 ea |
| diam. × thickness 20 mm × 2.9 mm | diam. × thickness - | diam. × thickness - | diam. × thickness - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Crimp seals with PTFE/silicone septa
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?