Merck
53533-U
Ascentis® Express 90 Å PAH (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, HPLC Column
Synonim(y):
Ascentis® Express 90 Å PAH, 2.7 μm HPLC Column
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Ascentis® Express 90 Å PAH, kolumna HPLC 2,7 μm, column L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
Quality Level
material
stainless steel column
agency
suitable for USP L1
product line
Ascentis®
feature
endcapped: no
packaging
1 ea of
extent of labeling
9.9% Carbon loading
parameter
≤60 °C temp. limit
≤600 bar max. pressure
technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
column L × I.D.
15 cm × 2.1 mm
surface area
135 m2/g
matrix
Fused-Core® silica particle platform particle platform
superficially porous particle
matrix active group
C18 bonded phase optimized for PAH analysis
particle size
2.7 μm
pore size
90 Å pore size
operating pH range
2-9
separation technique
reversed phase
Analysis Note
Docelowe anality obejmują wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), kwasy, zasady i związki zwitterionowe.
General description
Ascentis® Express PAH to szybka kolumna do wysokosprawnej chromatografii cieczowej oparta na sprawdzonej konstrukcji cząstek Fused-Core®. Cząsteczka Fused-Core® stanowi cienką porowatą powłokę z krzemionki o wysokiej czystości otaczającą stały rdzeń krzemionkowy. Ta konstrukcja cząstek wykazuje bardzo wysoką wydajność kolumny ze względu na płytkie ścieżki dyfuzji w porowatej powłoce o grubości 0,5 μm i mały całkowity rozmiar cząstek wynoszący 2,7 μm. Nieograniczona trójfunkcyjna faza stacjonarna C18 Ascentis® Express PAH zapewnia stabilne opakowanie z odwróconą fazą, które może być stosowane do analizy kwasów, zasad i związków zwitterionowych, ale zostało specjalnie zaprojektowane do oddzielania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.
Legal Information
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)