Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 9230,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115854
NACRES:
NB.21
9230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
PEEK
feature
manual, number of ports 6, positions 2
packaging
pkg of 1 ea
General description
Model 3725i sample injectors for 1-10 cm I.D. HPLC columns combine the ease of use and versatility of Rheodyne′s analytical-scale injectors with the ability to handle large samples and high flow rates. Rugged and easily maintained, in a choice of stainless steel or PEEK flowpaths. Includes 10 mL sample loop, 1/8 in. fittings for all ports, 5cm large-bore syringe needle (16 gauge/0.65 in. OD) for rapid injection of large samples, needle port cleaner, two vent tubes, wrenches, mounting screws, and instructions.
Legal Information
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description PEEK | description stainless steel | description - | description - |
| material PEEK | material stainless steel | material - | material PEEK injector |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging - | packaging - |
| feature number of ports 6, manual, positions 2 | feature number of ports 6, manual, positions 2 | feature positions 2, number of ports 6 | feature positions 2, number of ports 6, manual |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rheodyne® Model 3725i Preparative Sample Injector
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?