Przejdź do
64751
Drying Column with Frit, 400mm x 22mm OD
Synonim(y):
Specialty Glass Column
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
371,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NB.21
371,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
technique(s)
LPLC: suitable
Quality Segment
L × O.D.
400 mm × 22 mm
compatibility
for use with US EPA Protocol
Features and Benefits
Described in US EPA Protocol - Fill these columns with appropriate adsorbents when cleaning or drying environmental samples for pesticide or priority pollutant analyses.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)