Przejdź do
97006
Arachidic acid-1,2,3,4-13C4
analytical standard
Synonim(y):
Eicosanoic-1,2,3,4-13C4 acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
523,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2650,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C4C16H40O2
Masa cząsteczkowa:
316.50
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.13
523,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
extent of labeling
≥99%
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=[13C](O)[13CH2][13CH2][13CH2]CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C20H40O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h2-19H2,1H3,(H,21,22)/i17+1,18+1,19+1,20+1
InChI key
VKOBVWXKNCXXDE-OVVPIIBUSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
4243949316305346
description
analytical standard
description
analytical standard
description
99 atom % 13C, 99% (CP)
description
analytical standard
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
-
grade
analytical standard
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥95.0% (GC)
assay
99% (CP)
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
extent of labeling
≥99%
extent of labeling
≥99%
extent of labeling
-
extent of labeling
≥99%
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)