Przejdź do
AR2016
Soy Bean Meal (N, S)
analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
30 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
583,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
583,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
manufacturer/tradename
Alpha Resources
application(s)
cosmetics
food and beverages
format
matrix material
General description
Soy Bean Meal (N, S) is a reference standard produced in accordance to ISO Guide 34-2009. This reference has an indefinite known shelf life unopened. Once opened the shelf life is limited to two years. Keep sealed and store under normal dry laboratory conditions. This is a certified reference material (Working Standard) and is traceable to the above-mentioned reference standard(s).
Other Notes
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Elemental Analysis: Nitrogen and Sulphur
Matrix Group: Nuts, Soy, Edible Oils and Fats
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AR2017BCR264NIST1486
Bone meal NIST® SRM® 1486
NIST1486
Bone meal
description
analytical standard
description
analytical standard
description
BCR®, certified reference material
description
NIST® SRM® 1486
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
general analytical
application(s)
food and beverages
forensics and toxicology
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
certified reference material
grade
certified reference material
manufacturer/tradename
Alpha Resources
manufacturer/tradename
Alpha Resources
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
NIST®
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)