Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1620,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
12352200
1620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmanufacturer/tradename
BOTANICERT®
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
format
matrix material
storage temp.
2-25°C
General description
Nazwa angielska: Java Tea, nazwa francuska: Ortosiphon
Ten botaniczny materiał referencyjny (BRM) jest produkowany przez BotaniCERT™ i EXTRASYNTHESE™. Materiał jest pozyskiwany z ogrodów botanicznych, zbierany przez ekspertów botanicznych w okresie kwitnienia, analizowany przez doświadczonych fitochemików i genetyków.
Botaniczne materiały referencyjne BotaniCERT to próbki roślin lub części roślin (liść, korzeń, kłącze, owoc, kwiat, nasiono...) uwierzytelnione przez organoleptykę...) uwierzytelnione na podstawie kryteriów organoleptycznych, badań makroskopowych i mikroskopowych, fitochemicznych odcisków palców HP-TLC i HPLC oraz markerów genetycznych metodą PCR. Są one dostarczane z 2 lub 3 markerami (ITS, matK, rbcL), a sekwencje DNA są raportowane.
Produkty są dostarczane jako próbki o masie 5 g i dostępny jest szczegółowy certyfikat analizy, w tym powiązane zdjęcia, chromatogramy i sekwencje DNA.
Wykorzystanie botanicznego materiału referencyjnego w analizie identyfikacyjnej umożliwia kalibrację metod i zwiększa gwarancję uzyskanego wyniku.
Ten botaniczny materiał referencyjny (BRM) jest produkowany przez BotaniCERT™ i EXTRASYNTHESE™. Materiał jest pozyskiwany z ogrodów botanicznych, zbierany przez ekspertów botanicznych w okresie kwitnienia, analizowany przez doświadczonych fitochemików i genetyków.
Botaniczne materiały referencyjne BotaniCERT to próbki roślin lub części roślin (liść, korzeń, kłącze, owoc, kwiat, nasiono...) uwierzytelnione przez organoleptykę...) uwierzytelnione na podstawie kryteriów organoleptycznych, badań makroskopowych i mikroskopowych, fitochemicznych odcisków palców HP-TLC i HPLC oraz markerów genetycznych metodą PCR. Są one dostarczane z 2 lub 3 markerami (ITS, matK, rbcL), a sekwencje DNA są raportowane.
Produkty są dostarczane jako próbki o masie 5 g i dostępny jest szczegółowy certyfikat analizy, w tym powiązane zdjęcia, chromatogramy i sekwencje DNA.
Wykorzystanie botanicznego materiału referencyjnego w analizie identyfikacyjnej umożliwia kalibrację metod i zwiększa gwarancję uzyskanego wyniku.
Application
Do testowania tożsamości i autentyczności materiałów botanicznych
Legal Information
BOTANICERT is a registered trademark of BOTANICERT, Société, FR
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Botanical reference material | description Botanicalreference material | description Botanical reference material | description Botanical reference material |
| format matrix material | format matrix material | format matrix material | format matrix material |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| storage temp. 2-25°C | storage temp. 2-25°C | storage temp. 2-25°C | storage temp. 2-25°C |
| manufacturer/tradename BOTANICERT® | manufacturer/tradename BOTANICERT® | manufacturer/tradename BOTANICERT® | manufacturer/tradename BOTANICERT® |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?