Przejdź do
1037065
USP
Ankaflavin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
(3S,3aR,9aR)-3a,4,8,9a-Tetrahydro-9a-methyl-3-(1-oxooctyl)-6-(1E)-1-propenyl-2H-furo[3,2-g][2]benzopyran-2,9(3H)-dione, (3S,3aR,9aR)-9a-Methyl-3-octanoyl-6-((E)-propenyl)-3a,4,8,9a-tetrahydro-3H-furo[3,2-g]isochromene-2,9-dione
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5290,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H30O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
386.48
Beilstein/REAXYS Number:
1405882
MDL number:
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
5290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
(Pharmaceutical small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
C/C=C/C1=CC(C[C@@]([C@H]2C(CCCCCCC)=O)([H])[C@@]3(C)OC2=O)=C(CO1)C3=O
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
USP issued SDS can be found here
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ankaflavin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)