Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
apramycin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
(Pharmaceutical small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C21H41N5O11.H2O4S/c1-26-11-14(30)18-8(33-20(11)37-21-16(32)13(29)10(25)9(4-27)34-21)3-7(24)19(36-18)35-17-6(23)2-5(22)12(28)15(17)31;1-5(2,3)4/h5-21,26-32H,2-4,22-25H2,1H3;(H2,1,2,3,4)/t5-,6+,7-,8+,9-,10-,11+,12+,13+,14-,15-,16-,17-,18+,19+,20-,21-;/m1./s1
InChI key
WGLYHYWDYPSNPF-RQFIXDHTSA-N
General description
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename EDQM |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| format neat | format neat | format neat |
| application(s) (Pharmaceutical small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| API family apramycin | API family apramycin | API family spiramycin |
| agency USP | agency - | agency - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Apramycin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?