Przejdź do
1042656
USP
Aripiprazol Związek pokrewny C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
1-(2,3-Dichlorophenyl)piperazine hydrochloride, 1-(2,3-dichlorophenyl)piperazine, 2,3-DCPP HCl
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H12Cl2N2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.58
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
eCl@ss:
25140904
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
mp
243-247 °C
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].Clc1cccc(N2CCNCC2)c1Cl
InChI
1S/C10H12Cl2N2.ClH/c11-8-2-1-3-9(10(8)12)14-6-4-13-5-7-14;/h1-3,13H,4-7H2;1H
InChI key
CYQFNNSFAGXCEC-UHFFFAOYSA-N
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki MSDS i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem wydającej je Farmakopei. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową wydawcy Farmakopei.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej wydaną przez USP można znaleźć tutaj.
Sales restrictions may apply.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)