Przejdź do
1075600
USP
Podwęglan bizmutu
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Bismuth(III) carbonate basic, Bismuth subcarbonate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(BiO)2CO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
509.97
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
eCl@ss:
25140904
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
bismuth subcarbonate
manufacturer/tradename
USP
density
6.86 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
O=[Bi]OC(=O)O[Bi]=O
InChI
1S/CH2O3.2Bi.2O/c2-1(3)4;;;;/h(H2,2,3,4);;;;/q;2*+1;;/p-2
InChI key
MGLUJXPJRXTKJM-UHFFFAOYSA-L
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny podwęglanu bizmutu USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)