Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4130,00 zł |
Informacje o tej pozycji
4130,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
caffeine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
(Pharmaceutical small molecule)
format
neat
General description
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description Trimethylated xanthine that acts as a potent central nervous system stimulant. |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - |
| format neat | format neat | format neat | format - |
| application(s) (Pharmaceutical small molecule) | application(s) (Pharmaceutical small molecule) | application(s) (Pharmaceutical small molecule) | application(s) - |
| agency USP | agency USP | agency USP | agency - |
| API family caffeine | API family caffeine | API family caffeine | API family - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?