Przejdź do
1179720
USP
Przydatność systemu Dextran 40
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Dextran
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[C6H10O5]n
Numer CAS:
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
eCl@ss:
25140904
grade
pharmaceutical primary standard
API family
dextran
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI key
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
Application
Dekstran 40 Przydatność systemu Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)