Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
550 mg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution | 2490,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2490,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical small molecule
format
mixture
storage temp.
2-8°C
General description
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical |
| format mixture | format neat | format neat | format mixture |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| agency USP | agency USP | agency USP | agency USP |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?