Przejdź do
1235398
USP
Kwas enantowy
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Heptanoic acid, Enanthic acid, Oenanthic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4350,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.18
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
1744723
MDL number:
4350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
4.5 (vs air)
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
API family
enanthic acid
expl. lim.
10.1 %
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.4221 (lit.)
bp
223 °C (lit.)
mp
−10.5 °C (lit.)
density
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
CCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9)
InChI key
MNWFXJYAOYHMED-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny kwasu enantowego USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
146870W33481243858
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
96%
description
natural, FG
description
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
Halal, Kosher, FG, natural
grade
analytical standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
format
neat
format
-
format
-
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
mp
−10.5 °C (lit.)
mp
−10.5 °C (lit.)
mp
−10.5 °C (lit.)
mp
−10.5 °C (lit.)
expl. lim.
10.1 %
expl. lim.
10.1 %
expl. lim.
10.1 %
expl. lim.
10.1 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas enantowy
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
111-14-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)