Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
5.17 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 44 °C)
autoignition temp.
914 °F
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.504 (lit.)
bp
212 °C (lit.)
mp
−34 °C (lit.)
density
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-11-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
InChI key
MTZQAGJQAFMTAQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description ≥99%, FCC, FG | description ≥99% | description natural, ≥99%, FCC, FG |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| application(s) pharmaceutical | application(s) flavors and fragrances | application(s) - | application(s) flavors and fragrances |
| grade pharmaceutical primary standard | grade Kosher, FG | grade - | grade FG, Fragrance grade, natural, Kosher, Halal |
| bp 212 °C (lit.) | bp 212 °C (lit.) | bp 212 °C (lit.) | bp 212 °C (lit.) |
| format neat | format - | format - | format - |
| refractive index n20/D 1.504 (lit.) | refractive index n20/D 1.504 (lit.) | refractive index n20/D 1.504 (lit.) | refractive index n20/D 1.504 (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl benzoate
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
190.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
88 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?